Tubes à centrifuger, Corning®
Fournisseur: Corning
430290 430291 430304 430828 430829 4558 431472
734-1827EA 226.58 EUR InStock
734-1827 734-1828 734-1829 734-1868 734-1869 525-3414 525-0479
Tubes à centrifuger, Corning®
Tubes Tubes à centrifuger
Corning 50 ml centrifuge tubes made of PP or PET.
  • Conical, with HDPE CentriStar™ or plug seal caps or without cap, sterile
  • Black printed graduations and a large white marking spot
  • Certified non pyrogenic and DNase/RNase-free
The CentriStar™ cap with leakproof design has a easy-on/easy-off flat top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design for easier gripping.
Informations de commande: Foam racks and CentriStar™ caps available separately.
Conditionnement: En vrac ou en portoirs.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité