Transport container Meditainer
Fournisseur: TRANSPOSAFE
DNTLMEDI4KL DNTLMEDI4LGR
216-1619EA 154 EUR InStock
216-1619 216-1620
Transport container Meditainer
Boîtes Boîtes de transport
The Meditainer is a unique transport case allowing a safe packaging and transportation of biological materials in accordance with the UN3373 category B directives.
The Meditainer is highly suitable for the transportation of diagnostic materials, when cooling is not always necessary.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité