Slide stainer
Fournisseur: Klinipath
KLINSS-30EA 22840 EUR InStock
KLINSS-30
Slide stainer
Coloration pour lames
Slide stainer designed to be used for Hematoxylin and Eosin (H&E), Papanicolau (PAP) and user-specified staining protocols.
  • Bilateral robotic arm: Free choice of the station sequence in a staining protocol
  • Staining capacity of up to five racks simultaneously, depending on protocols, load frequency and instrument configuration
  • USB connection for programming of staining protocols and data gathering
The Reagent Management System (RMS) controls the use of reagents and helps to achieve a better staining quality.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité