Sodium nitrite 0.1 M NaNO2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Nitrite de sodium
35273-1LEA 60.5 EUR InStock
35273-1L
Sodium nitrite 0.1 M NaNO2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité