L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Cryoboîtes, demi-format, 136x66,5 mm
Fournisseur: VWR Collection
479-7001EA 42.2 EUR InStock
479-7001 479-7002 479-7003 479-7004 479-7000
VWR®, Cryoboîtes, demi-format, 136x66,5 mm
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Boîte en carton ondulé.
  • Revêtement étanche
  • Congelables à -140 °C
  • Disponible avec ou sans séparateurs
  • Disponible en plusieurs hauteurs et 5 couleurs
Pour le stockage des cryotubes à basse température.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité