VWR®, Blouses de laboratoire, style Howie
Fournisseur: VWR Collection
113-8743EA 35.1 EUR InStock
113-8743 113-8749 113-8748 113-8744 113-8745 113-8746 113-8747 113-8757 113-8755
VWR®, Blouses de laboratoire, style Howie
Tenue de travail
Ces blouses de laboratoire unisexes droites sont fabriquées à 65 % en polyester et à 35 % en coton.
  • Col montant avec fermeture à clip
  • Deux poches basses et une poche poitrine avec poche à stylo intégrée
  • Manches longues avec manchettes tricotées
  • Fermeture à boutons-pression avec six boutons en acier
  • Le tissu ne retient ni l’eau ni la saleté
  • Coupe droite
Poids : 245 g/m²
Certifications: Norme OEKO-Tex® 100
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité