Automatic Burettes, Pellet Pattern, Class AS
Fournisseur: DWK Life Sciences
243172704 243173306 243173606 243172753 243173355 243173655
SCOT243172704EA 369 EUR InStock
SCOT243172704 SCOT243173306 SCOT243173606 SCOT243172753 SCOT243173355 SCOT243173655
Automatic Burettes, Pellet Pattern, Class AS
Burettes
Burette, automatic, Pellet, DURAN® borosilicate glass, with PTFE key, class AS.
  • 30 seconds waiting time
  • Schellbach stripe and main graduations as circular divisions
  • Supplied with reservoir bottle and blow ball
Certifications: DIN EN ISO 385
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité