GC columns for blood alcohol concentration (BAC)
Fournisseur: Agilent
123-9334UI 123-9434UI 125-9434UI 125-9334UI
HEWL123-9334UIEA 852 EUR InStock
HEWL123-9334UI HEWL123-9434UI HEWL125-9434UI HEWL125-9334UI
GC columns for blood alcohol concentration (BAC)
Colonnes pour chromatographie
These columns are suitable for the analysis of Blood Alcohol Concentration (BAC) using Headspace GC dual FID or headspace GC/MS.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité