Cold traps, with olives, UT core
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
07257829402300 0725-80-29250 0725-80-45
NEUB07257829402300EA 116 EUR InStock
NEUB07257829402300 NEUB0725-80-29250 NEUB0725-80-45
Cold traps, with olives, UT core
Pièges à vide
The cooling traps are made from borosilicate glass 3.3, with core at the bottom, two 10 mm glass poles and ground clamp made of PE.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité