Redox buffer solutions
Fournisseur: Mettler - Toledo
51350064 51350062 51350060
METT51350064EA 34.1 EUR InStock
METT51350064 METT51350062 METT51350060
Redox buffer solutions
Buffers Tampons pH
Redox buffer solutions are used for verification of all common redox sensors.
  • Temperature dependent
  • Used in quality assurance systems
A table on every bottle label indicates redox values at different temperatures and hence not used for calibration purposes.
Information de livraison: Supplied with a quality inspection certificate.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité