Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% dans le methanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H66414.14EA 40.6 EUR InStock
H66414.14 H66414.36 H66414.22
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% dans le methanol
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Attention: Hygroscopic. Store under nitrogen.
Formule: C₉H₂₄ClNO₃Si
Densité: 0,930
Point d'éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054225
Numéro CAS: 35141-36-7
EINECS: 252-393-5
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Non-Aqueous Acid-Base Titration) 48.0 - 52.0%
Refractive Index 1.3970
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité