Automate de coloration, Cellstain® 23
Fournisseur: Tharmac
Cellstain®
THARJC800-30EA 15040 EUR InStock
THARJC800-30
Automate de coloration, Cellstain® 23
Coloration pour lames
Le CellStain 23 est doté d'une unité de programmation avec des étapes réglables individuellement dans les stations de coloration, de rinçage et de séchage, ainsi que des outils de coloration différents avec un mouvement avant et arrière du porte-lame. Il contient un emplacement de stockage pour 20 programmes de coloration jusqu'à 30 étapes chacun et un accès protégé par mot de passe.
  • Faible transfert de réactifs à travers le porte-lame
  • Petit format adapté à toute hotte existante
  • Station de séchage à température programmable (en option)
Information de livraison: Fourni avec 23 emplacements (500 ml) avec couvercle, porte-lame pour 30 glissières et encoche plus courte pour le chargement et le déchargement.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité