Demi-masques, Advantage 200 LS
Fournisseur: M S A
0303870500 0303870501 0303870502
111-2363EA 29.8 EUR InStock
111-2363 111-2364 111-2365
Demi-masques, Advantage 200 LS
Respirators Masques réutilisables Demi-masques
L'Advantage 200 LS est un demi-masque confortable, efficace et économique. Il est idéal pour les applications où les travailleurs sont exposés à divers risques, tels que des concentrations de fumées, de brouillards et de gaz. Avec son système breveté MultiFlex, l'Advantage 200 LS assure une protection maximale et un grand confort. L'association du caoutchouc souple et pliable et du plastique permet un ajustement personnalisé et sans pression, et s'adapte instantanément aux caractéristiques faciales uniques de l'utilisateur.
  • Légers, efficaces et économiques
  • Le caoutchouc thermoplastique améliore la souplesse et allège le poids
  • Le système Multiflex permet d'équilibrer la pression faciale
  • AnthroCurve s'adapte au visage de chaque utilisateur
Applications : assainissement de l'amiante, soudure, ponçage et meulage, peinture.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité