Sodium métaperiodate 0.1 mol/l dans l'eau Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
KRAF25042.4100EA 356 EUR InStock
KRAF25042.4100 KRAF25042.3100
Sodium métaperiodate 0.1 mol/l dans l'eau Reag. Ph. Eur.
Sodium métaperiodate
Formule: NaIO₄
MW: 213,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité