Microcentrifugeuse, 5425/5425 R (DIV)
Fournisseur: EPPENDORF
5405000.212 5405000.611 5406000.011 5406000.216 5406000.410 5406000.615
521-2469EA 2424 EUR InStock
521-2469 521-2477 521-3349 521-3353 521-3357 521-3361
Microcentrifugeuse, 5425/5425 R (DIV)
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Cette centrifugeuse à refroidissement par air couvre des d'applications très fréquentes. Dédié à un usage standard, cet équipement essentiel pour les laboratoires modernes assure une séparation optimale. Pour des utilisations à haut rendement qui s'attendent à un haut niveau de confort ergonomique ainsi qu'une grande flexibilité avec six options de rotor.
  • Technologie QuickLock® pour le verrouillage ergonomique du couvercle du rotor
  • Conception OptiBowl® pour un fonctionnement silencieux même sans couvercle de rotor
  • Fermeture à un doigt avec un toucher doux pour un fonctionnement ergonomique
  • Fonctionnalités logicielles augmentées (dix rampes d'accélération et de freinage, trois boutons de programmation, fonctionnement rapide sans pression continue de la touche)
  • Faible niveau sonore (< 51 db) pour un environnement de travail silencieux
  • Disponible en version à bouton rotatif pour une sélection rapide des paramètres, ou en version à clavier pour un nettoyage facile
La centrifugeuse 5425/5425 R est conçue pour séparer des mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l'analyse d'échantillons du corps humain dans des applications de diagnostic n vitro afin de garantir que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé aux fins escomptées.
Informations de commande: Fournie sans rotor ou avec un rotor FA-24x2 étanche aux aérosols 24×1,5/2,0 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité