Microcentrifugeuses, 5425/ 5425 R (produit général de laboratoire)
Fournisseur: EPPENDORF
5405000.115 5405000.310 5405000.514 5405000.719 5405000.174 5406000.119 5406000.313 5406000.518 5406000.712 5405000.117
521-2467EA 2861 EUR InStock
521-2467 521-2471 521-2475 521-2479 521-2783 521-3351 521-3355 521-3359 521-3363 EPPE5405000.117
Microcentrifugeuses, 5425/ 5425 R (produit général de laboratoire)
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Cette centrifugeuse à refroidissement par air répond à une gamme d'applications très fréquentes. Axée sur les applications standard, il s'agit d'un équipement essentiel pour les laboratoires modernes garantissant une séparation optimale. Idéale pour les utilisateurs à haut débit qui attendent un niveau élevé de confort ergonomique ainsi qu'une grande flexibilité avec 6 options de rotor.
  • Technologie QuickLock® pour un verrouillage ergonomique du couvercle du rotor
  • Conception OptiBowl® pour un fonctionnement silencieux même sans couvercle de rotor
  • Fermeture à un doigt avec un toucher doux pour un fonctionnement ergonomique
  • Fonctionnalités logicielles augmentées (dix rampes d'accélération et de freinage, trois boutons de programmation, fonctionnement rapide sans pression continue de la touche)
  • Faible niveau sonore (<51 db) pour un environnement de travail calme
  • Disponible en version à bouton rotatif pour une sélection rapide des paramètres, ou en version à clavier pour un nettoyage facile
La centrifugeuse 5425/5425 R est conçue pour la séparation des mélanges de substances liquides de différentes densités, notamment pour le traitement et l'analyse d'échantillons provenant du corps humain dans les applications de diagnostique in-vitro afin de garantir que l’appareil de diagnostique in-vitro puisse être utilisé conformément à son usage prévu.
Informations de commande: Fournie sans rotor ou avec un rotor FA-24× 2 étanche aux aérosols 24×1,5/2,0 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité