Caps for test/culture tubes without rim
Fournisseur: LUDI A.G.
184010631 184010741 184010742 184010743 184010744 184010745
LUDI184010631EA 149 EUR InStock
LUDI184010631 LUDI184010741 LUDI184010742 LUDI184010743 LUDI184010744 LUDI184010745
Caps for test/culture tubes without rim
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Made of anodised aluminium.
  • Springs clamp against the outer wall of the vessel
  • Anodised and coloured
  • Autoclavable
Without grip. Cap for sterile but not hermetic closing of test tubes and other vessels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité