Caesium ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43005.03 43005.06 43005.18
43005.03EA 155 EUR InStock
43005.03 43005.06 43005.18
Caesium ≥99.8% (base métaux)
Caesium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Ampouled Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formule: Cs
Point d'ébullition: 705 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28.5 °C
Densité: 1.873 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134037
Numéro CAS: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
ONU: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité