L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnésium ≥99.8% (base métaux), tiges, Longueur: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
10231.KGEA 77.8 EUR InStock
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
Magnésium ≥99.8% (base métaux), tiges, Longueur: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Magnésium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈450g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
MW: 24.3 g/mol
Point d'ébullition: 1107
Point de fusion: 651
Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité