Magnésium, cubes ∼ 19 mm (0.75 in) each side, Length: 19mm (0.75in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45119.KFEA 81.6 EUR InStock
45119.KF
Magnésium, cubes ∼ 19 mm (0.75 in) each side, Length: 19mm (0.75in)
Magnésium
Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Point d'ébullition: 1107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 651 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
ONU: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité