Magnésium ≥99.5%, en feuilles, Width: 3 mm, Thickness: 0.15-0.30 mm, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.05812.0001EA 83.3 EUR InStock
1.05812.0001 1.05812.9050 MERC1.05812.0001_U
Magnésium ≥99.5%, en feuilles, Width: 3 mm, Thickness: 0.15-0.30 mm, Supelco®
Magnésium
Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Point d'ébullition: 1107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 651 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
ONU: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.05 %
Cu (Copper) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.05 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité