Magnésium ≥99.8% (base métaux), en poudre -20+100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
00869.A1EA 272 EUR InStock
00869.A1 00869.30
Magnésium ≥99.8% (base métaux), en poudre -20+100 mesh
Magnésium
Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Point d'ébullition: 1107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 651 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 500 °C
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
ONU: 1418
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité