Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium ≥99.8%, en poudre

Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.

STRE93-1289.0250EA 71 EUR InStock
STRE93-1289.0250
Magnésium ≥99.8%, en poudre
Magnésium


Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Point d'ébullition: 1107 °C
Point de fusion: 657 °C
Densité: 1,74
Point d'éclair: 500 °C
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
ONU: 1418
ADR: 4.3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité