Magnésium ≥99.8% (base métaux), en tournures
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10232.22 10232.36 10232.A4
10232.22EA 54.1 EUR InStock
10232.22 10232.36 10232.A4
Magnésium ≥99.8% (base métaux), en tournures
Magnésium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: 3.2mm (0.13in) wide Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité