Magnésium ≥99.98% (base métaux), en tournures, Puratronic® 1 cm (0.4 in) & down
Fournisseur: Thermo Scientific
10630.14EA 51.9 EUR InStock
10630.14 10630.36 10630.22 10630.06
Magnésium ≥99.98% (base métaux), en tournures, Puratronic® 1 cm (0.4 in) & down
Magnésium
Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité