Magnésium ≥99.98% (base métaux), en tournures -4 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
36193.30EA 79.6 EUR InStock
36193.30 36193.18
Magnésium ≥99.98% (base métaux), en tournures -4 mesh
Magnésium
For vacuum deposition
Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité