Magnésium ≥99%, en tournures
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
L08120.22EA 23.9 EUR InStock
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
Magnésium ≥99%, en tournures
Magnésium
Purity: 99+% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Point d'ébullition: 1091 °C
Point de fusion: 650 °C
Densité: 1.738
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ONU: 1869
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité