Aluminium ≥99.9% (base métaux), grenaille irrégulière ≤ 15 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
00632.36 00632.A3
00632.36EA 72 EUR InStock
00632.36 00632.A3
Aluminium ≥99.9% (base métaux), grenaille irrégulière ≤ 15 mm
Aluminium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité