Aluminium ≥99.999% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10779.BQEA 98.8 EUR InStock
10779.BQ 10779.BU 10779.CZ
Aluminium ≥99.999% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Aluminium
Formule: Al
MW: 26,98 g/mol
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité