Aluminium ≥99.997% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
11375.GH 11375.HP
11375.GHEA 121 EUR InStock
11375.GH 11375.HP
Aluminium ≥99.997% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Purity: 99.997% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26,98 g/mol
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité