Aluminium ≥99.9965% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 6 mm (0.2 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11478.BT 11478.QY
11478.BTEA 171 EUR InStock
11478.BT 11478.QY
Aluminium ≥99.9965% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 6 mm (0.2 in)
Aluminium
Purity: 99.9965% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.76g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité