Aluminium ≥99% (base métaux), en feuilles (Si & Fe (combinés) ∼ 1%), recuit, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
14192.VVEA 349 EUR InStock
14192.VV 14192.RV
Aluminium ≥99% (base métaux), en feuilles (Si & Fe (combinés) ∼ 1%), recuit, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Formule: Al
MW: 26,98 g/mol
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité