Aluminium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
40763.FI 40763.GH 40763.HP
40763.FIEA 93.9 EUR InStock
40763.FI 40763.GH 40763.HP
Aluminium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈13.5g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26,98 g/mol
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité