Aluminium ≥99.999% (base métaux), en fils, Puratronic®, dur, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
42238.G6 42238.H2 42238.H7
42238.G6EA 56.9 EUR InStock
42238.G6 42238.H2 42238.H7
Aluminium ≥99.999% (base métaux), en fils, Puratronic®, dur, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.53g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26,98 g/mol
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité