Aluminium ≥99.9995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43390.18EA 164 EUR InStock
43390.18 43390.09
Aluminium ≥99.9995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminium
Formule: Al
MW: 26,98 g/mol
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité