Aluminium ≥99.99% (base métaux), en fils, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45100.H2 45100.G6
45100.H2EA 153 EUR InStock
45100.H2 45100.G6
Aluminium ≥99.99% (base métaux), en fils, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.31g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité