L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aluminium zA, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Aluminum
MQ300
1.01057.0250 1.01057.1000
1.01057.0250EA 152 EUR InStock
1.01057.0250 1.01057.1000
Aluminium zA, Supelco®
Aluminium
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité