Aluminium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOLGC2612EA 681 EUR InStock
PROOLGC2612
Aluminium
Aluminium
Formule: Al
MW: 26,98 g/mol
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité