Aluminium, en grenailles 1-3 mm
Fournisseur: Roth Carl
5280.1 5280.2
ROTH5280.1EA 21.9 EUR InStock
ROTH5280.1 ROTH5280.2
Aluminium, en grenailles 1-3 mm
Aluminium
Formule: Al
Point d'ébullition: 2327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité