Aluminium, en poudre
Fournisseur: Roth Carl
Danger
5285.1 5285.2
ROTH5285.1EA 35.5 EUR InStock
ROTH5285.1 ROTH5285.2
Aluminium, en poudre
Aluminium
Formule: Al
Point d'ébullition: 2057 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 659.7 °C
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
ONU: 1396
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité