Indium 99.99% (sur base traces de métaux), en feuilles, Thickness: 0.127 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
318110023 318110092
ACRO318110023EA 137 EUR InStock
ACRO318110023 ACRO318110092
Indium 99.99% (sur base traces de métaux), en feuilles, Thickness: 0.127 mm
Indium
Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Foil
Total trace metal impurities ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité