Indium ≥99.9999% (base métaux), en perles, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10615.09 10615.18 10615.30
10615.09EA 177 EUR InStock
10615.09 10615.18 10615.30
Indium ≥99.9999% (base métaux), en perles, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
MW: 114,82 g/mol
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité