Indium ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11463.G3 11463.G6 11463.G9
11463.G3EA 188 EUR InStock
11463.G3 11463.G6 11463.G9
Indium ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité