Indium ≥99.999% (base métaux), en perles, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.12 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40338.09 40338.18 40338.30
40338.09EA 166 EUR InStock
40338.09 40338.18 40338.30
Indium ≥99.999% (base métaux), en perles, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.12 in)
Indium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Spherical shot Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité