Indium ≥99.0%, granuleux, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12196.0100EA 546 EUR InStock
1.12196.0100
Indium ≥99.0%, granuleux, Sigma-Aldrich®
Indium
Formule: In
MW: 114,82 g/mol
Densité: 7,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Particle size about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité