Germanium 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
193110100 193110500
ACRO193110100EA 202 EUR InStock
ACRO193110100 ACRO193110500
Germanium 99.999% (sur base traces de métaux), en poudre
Germanium
Formule: Ge
Point d'ébullition: 2830 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 937 °C
Densité: 5.35 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085310
Numéro CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04415
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Glistening crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité