Germanium ≥99.999% (base métaux), en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
10190.09 10190.18
10190.09EA 260 EUR InStock
10190.09 10190.18
Germanium ≥99.999% (base métaux), en poudre -100 mesh
Germanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formule: Ge
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085310
Numéro CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité