Germanium ≥99.999% (base métaux), pièces ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43986.18EA 832 EUR InStock
43986.18 43986.09
Germanium ≥99.999% (base métaux), pièces ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Germanium
Formule: Ge
MW: 72,61 g/mol
Point d'ébullition: 2830 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 937,2 °C
Densité: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00085310
Numéro CAS: 7440-56-4
Merck Index: 12,04415
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité