Carbone ≥99.96%, fil, tissé from 0.076 mm (0.003 in) dia fibers
Fournisseur: Thermo Scientific
39721.G9EA 134 EUR InStock
39721.G9 39721.G5
Carbone ≥99.96%, fil, tissé from 0.076 mm (0.003 in) dia fibers
Carbone
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3727 °C
Densité: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité