Carbone ≥99%, feutre, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Charcoal
43199.RY 43199.RR
43199.RYEA 75.4 EUR InStock
43199.RY 43199.RR
Carbone ≥99%, feutre, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Carbone
Purity: 99.0% Physical Form: ≈2.4g/10x10cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point d'ébullition: ∼4000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3727 °C
Densité: 3.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité